Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Chorionic Gonadotropin Human/hCG Ab-5 Mouse Monoclonal Antibody, 200μg/mL, BSA and azide
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Chorionic Gonadotropin, Human/hCG Ab-5, Mouse Monoclonal Antibody.
116.28€ - 362.10€
Especificaciones
Antígeno Chorionic Gonadotropin, Human/hCG Ab-5
Clon CG04 + CG05
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12658796
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1065-P0
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12678796
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1065-P1ABX
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12688796
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1065-PABX
Concentrated 200 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12668796
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1065-P1
Concentrated 500 μL
252.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12648796
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1065-P
Concentrated 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12608806
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1065-R7
Prediluted 7 mL
198.00€
7 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Human Chorionic Gonadotropin (HCG) is a glycoprotein that is secreted in large quantities by normal trophoblasts. It is present only in trace amounts in non-pregnant urine and sera but rises sharply during pregnancy. HCG is composed of two non-identical, non-covalently linked polypeptide chains designated as the α- and Β-subunits. The α-subunit of HCG is nearly identical to that of thyroid stimulating hormone (TSH), follicle stimulating hormone (FSH), and luteinizing hormone (LH). A germ cell tumor which is positive for cytokeratin, placental alkaline phosphatase (PLAP), and HCG but negative for EMA and AFP is probably a choriocarcinoma.
Host Species: Mouse
Clone: CG04 + CG05
Isotype: IgG2a/κ + IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not known
Immunogen: Purified β-subunit of hCG
Molecular Weight: 22 kDa (β-hCG)
Positive Control: Placenta or chorioca
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting (Not optimum)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
Chorionic Gonadotropin, Human/hCG Ab-5
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
IgG1 κ
CG04 + CG05
Monoclonal
Mouse
Steroids Hormones and Growth Factors
Purified Beta-subunit of HCG