Learn More
Eagle Lab Packs with Screw-On Lid
Eagle Lab Packs are ideal for safe storage, handling and transportation of hazardous materials, spill containment and clean-up of hazardous materials, original shipping container, bio waste disposal and incineration.
Marca:  Eagle EDR1600SYL
Detalles adicionales : Peso : 6.30000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17742308
  • 115.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Los bidones del paquete de laboratorio Eagle están fabricados con polietileno amarillo de alta densidad (HDPE) y moldeado por soplado con inhibidores UV; son duraderos, ligeros, resistentes a la intemperie y a los productos químicos; e incluyen tapa enroscable
  • Ideales para el almacenamiento, manipulación y transporte seguros de materiales peligrosos; la contención de vertidos y limpieza de materiales peligrosos; el almacenamiento en su contenedor de envío original; y la eliminación e incineración de residuos biológicos
  • Bidones de paquetes de laboratorio/de cabezal abierto: para su uso con frascos, latas, garrafones y cubos de 18,9 l (5 galones) de materiales peligrosos sin fugas; si existen fugas, se deben embalar con suficientes absorbentes; SIN FUGAS DE LÍQUIDOS
Especificaciones
Especificaciones
113 L
Amarillo
Almacenamiento, manipulación y transporte seguros de materiales peligrosos
Polietileno