missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ L3MBTL1 Recombinant Protein Antigen

Código de producto. 18693348 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18693348 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18693348 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP268865PEP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Antibody Competition
Formulación PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
ID de gen (Entrez) 26013
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 27 kDa
Cantidad 100 μL
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gen dJ138B7.3, FLJ41181, H-L(3)MBT, H-l(3)mbt protein, KIAA0681L3MBTLDKFZp586P1522, l(3)mbt (Drosophila)-like, L(3)mbt protein homolog, L(3)mbt-like, l(3)mbt-like (Drosophila), l(3)mbt-like 1 (Drosophila), L3MBT, lethal (3) malignant brain tumor l(3), lethal(3)malignant brain tumor-like protein
Símbolo de gen L3MBTL1
Propiedades del inhibidor This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-68865. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión L3MBTL1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.