Learn More
Masterflex™ L/S 2-Stop High-Performance Precision Pump Tubing
Excellent biocompatibility that meets multiple classifications
Marca:  Masterflex™ 06421-15
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11895591
  • 130.00€ / paquete de 4
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
  • Siempre en stock: la mayoría de los materiales y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
  • Nuestras opciones de empaquetado únicas para paquetes, cajas, y bovinas son fáciles de solicitar y entregar
  • Una claridad ligeramente mayor que la de los tubos curados con peróxido
  • Superficie lisa; niveles inferiores de unión a proteínas
  • Potencial lixiviable inferior
  • Aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología, de bombeo peristáltico y alimentarias
  • Excelente resistencia al calor y a la baja compresión, inodoro, no tóxico y tránslucido
  • Para su uso con cabezales de bomba multicanal Masterflex™
Especificaciones
Especificaciones
Tubos para bombas de 2 tapones, silicona (curada con platino), L/S 15
0,38 m
-40 °C
15 (4,8 mm)
2,7 bar
de 100 °C
Silicona curada con platino
Bombas de la serie L/S
4
1000 ml/min
660 mm Hg