Learn More
Clorhidrato de éster metílico de L-prolina, 98 %
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L-Proline methyleester hydrochloride |
Color | Blanco |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Frasco de vidrio |
Rotación específica | -31° to -35° (20°C, 589nm) (c=1, H2O) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.62 |
Porcentaje de pureza | ≥97.5% |
Agua | 0.5% max. (K.F.) |
Condición de rotación específica | −33° (20°C c=1,H2O) |