Learn More
Clorhidrato de L(-)-fenilferina, 99 %, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Acros 207240250
Detalles adicionales : CAS : 61-76-7 Peso : 0.07500kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
L(-)-Phenylephrine hydrochloride | |
Blanco | |
1% max. (1 g, 105°C) | |
Authentic | |
HOC6H4CH(CH2NHCH3)OH·HCl | |
Frasco de vidrio | |
phenylephrine hydrochloride, phenylephrine hcl, l-phenylephrine hydrochloride, metaoxedrine chloride, neosympatol, synethenate, almefrin, consdrin, emagrin, fenilfar | |
OCYSGIYOVXAGKQ-UHFFFAOYNA-N | |
−47° (20°C c=2,H2O) | |
-47 | |
5284443 | |
203.67 | |
99% |
61-76-7 | |
140°C to 145°C | |
99% | |
C9H14ClNO2 | |
MFCD00012605,MFCD00044749 | |
15, 7398 | |
25g | |
[H+].[Cl-].CNCC(O)C1=CC=CC(O)=C1 | |
3-[(1R)-1-hidroxi-2-(metilamino)etil]fenol; clorhidrato | |
203.67 | |
CHEBI:8094 | |
Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
- L(-)-Phenylephrine hydrochloride
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.