Learn More
Alfa Aesar™ L-Glutamic acid 1-tert-butyl ester, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H65342.MD
Detalles adicionales : CAS : 45120-30-7 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15452529
  • 21.50€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 24-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
45120-30-7
203.238
QVAQMUAKTNUNLN-LURJTMIESA-N
117505
CC(C)(C)OC(=O)C(CCC(=O)O)N
C9H17NO4
MFCD00038562
h-glu-otbu, s-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, 1-tert-butyl l-glutamate, l-glutamic acid 1-tert-butyl ester, 4s-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, glu-otbu, h-gluotbu, ambotzhaa5210, pubchem17225, glutamic acid t-butyl ester
(4S)-4-amino-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentanoic acid
Especificación
L-Glutamic acid 1-tert-butyl ester
C9H17NO4
2414793
QVAQMUAKTNUNLN-LURJTMIESA-N
(4S)-4-amino-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentanoic acid
117505
Powder
White
250mg
45120-30-7
MFCD00038562
h-glu-otbu, s-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, 1-tert-butyl l-glutamate, l-glutamic acid 1-tert-butyl ester, 4s-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, glu-otbu, h-gluotbu, ambotzhaa5210, pubchem17225, glutamic acid t-butyl ester
CC(C)(C)OC(=O)C(CCC(=O)O)N
203.238
203.24
97%
139°C to 145°C