Learn More
Clorhidrato de L-cisteína, monohidrato, multicompendial, U.S.P., J.T.Baker™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L-Cysteine Hydrochloride |
Nombre de nota | Monohydrate |
Envase | Frasco de polietileno |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.64 |
Grado | Multi-Compendial/Farmacopea Europea |
Cantidad | 100 g |
Gravedad específica | 1L = 1.50kg |