Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+) asparagina monohidrato, 99 %
Catalog Number p-61886
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
5794-13-8
C4H10N2O4
150.134
MFCD00151038
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
l-asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, l-asparagine hydrate, asparagine monohydrate, h-asn-oh.h2o, l-asparagine, monohydrate, asparagine nf, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, asparagine, unii-2pd79vf521
170358
Ácido (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoico; hidrato
C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
5794-13-8
C4H10N2O4
150.134
MFCD00151038
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
l-asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, l-asparagine hydrate, asparagine monohydrate, h-asn-oh.h2o, l-asparagine, monohydrate, asparagine nf, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, asparagine, unii-2pd79vf521
170358
Ácido (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoico; hidrato
C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
L(+)-Asparagina monohidrato, 99 %, C4H10N2O4, número CAS-5794-13-8, asparagina monohidrato, l +-asparagina monohidrato, asparagina, asparagina nf, l-asparagina hidrato, h-asn-oh.h2o, unii-2pd79vf521, l-asparagina monohidrato, l-asparagina, monohidrato, hidrato de ácido s-2,4-diamino-4-oxobutanoico, 250 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L(+)-Asparagine monohydrate
Punto de fusión 233.0°C to 235.0°C
Nombre de nota 99%
Amonio 1000ppm max.
Arsénico (As) 1ppm max.
Color Blanco
Cloro (Cl) 210ppm max.
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Hierro (Fe) 10ppm max.
Pérdida por secado 11.5% to 12.5% (130°C, 3 hrs)
Otros aminoácidos 1% max. (TLC)
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad Solubility in water: 30g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, practically insoluble in methanol, ethanol, ether, and benzene
Rotación específica + 35.00
Sulfato 280ppm max.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.14
Transmitancia 98% min. (c=2, H2O, 430nm) 1cm cell
Porcentaje de pureza 99%
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Cantidad 100 g
Forma física Polvo cristalino