Learn More
Thermo Scientific™ L-Arginine-HCl for SILAC
Estudie la expresión de proteínas mediante espectrometría de masas con variantes de masa de lisina, arginina y otros aminoácidos para realizar un marcado de isótopos estables con amino ácidos en el cultivo celular.
Marca:  Thermo Scientific™ 89989
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10425725
  • 49.46€ / 50 miligramos
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los aminoácidos pesados y ligeros Thermo Scientific™ se utilizan específicamente para analizar la expresión de proteínas mediante espectrometría de masas mediante el uso de kits de cuantificación de marcado de isótopos estables con amino ácidos en cultivos celulares (SILAC).
El SILAC es un método potente para identificar y cuantificar los cambios diferenciales relativos en muestras de proteínas complejas. El método SILAC emplea la incorporación metabólica in vivo de aminoácidos “pesados“ etiquetados 13C o 15N en proteínas, seguida de análisis por espectrometría de masas (MS) para acelerar la identificación, caracterización y cuantificación de proteínas.
Características destacadas:
  • Eficaz: incorporación del 100 % de las etiquetas en proteínas de células vivas
  • Flexibilidad: diferentes isótopos flexibles de amino ácidos pesados y/o ligeros para la arginina, la lisina, la leucina y la prolina permiten la cuantificación de péptidos derivados de proteasas de grado MS
  • Capacidad de multiplexing: hay varios isótopos alternativos de arginina y lisina disponibles que permiten el análisis de múltiples condiciones de tratamiento en cada experimento
  • Suplementos de alta calidad: amino ácidos pesados con >99 % de pureza isotópica
Especificaciones
Especificaciones
L-arginina-HCl
Aminoácidos
Isótopo de masa de aminoácido
Células
Espectrometría de masas
50 mg
Espectrómetro de masas
Almacenar a temperatura ambiente.
Temperatura ambiente
proteína
Etiquetado de proteínas
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.