Learn More
DWK Life Sciences Tapones de manguito de caucho blanco huecos Kontes™
El tapón hueco se ajusta al cuello de los aparatos de cristal. La serie 774261 se puede utilizar hasta 125 °C durante un máximo de 8 horas.
Marca: DWK Life Sciences 774261-0024
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
Hollow stopper fits into the neck of the glassware apparatus. Series 774261 may be used at up to 125°C for up to 8 hours.
- Los tapones tipo toma con extensión de manguito encajan en el cuello del aparato para un sellado seguro
- El diafragma se puede perforar con una aguja de jeringa
- Se utilizan para la liberación de gases de los tubos de muestra de RMN, como ventilación de presión o para añadir un reactivo mediante una jeringa
Especificaciones
Blanco | |
2,4cm | |
Tubos de NMR, ventilación de presión o adición de reactivos con jeringa |
Tapón con manguito a presión | |
Caucho | |
24/40; 24/20 |