Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Chromatography Packing Reservoir, with Joints
These heavy duty reservoirs are designed for use with 420510 and 420550 series chromatography columns with and without fritted glass supports or in combination with 420575 series flow control adapters.
Marca:  DWK Life Sciences 420570-0124
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13491239
  • 156.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los depósitos están disponibles en varios tamaños y con distintas configuraciones de juntas
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
Especificaciones
Especificaciones
Depósito de empaquetamiento; con juntas; 100 ml
Depósito de empaquetamiento, con juntas