Learn More
KLHL28 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | KLHL28 |
|---|---|
| Concentración | 0.39 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16843795
|
Proteintech
25224-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16833795
|
Proteintech
25224-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
BTBD5 is a transcription factor containing BTB (POZ) domain.Especificaciones
| KLHL28 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human | |
| Q9CR40, Q9NXS3 | |
| 54813, 66689 | |
| KLHL28 Fusion Protein Ag18665 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| KLHL28 |
| 0.39 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| BTBD5, kelch like 28 (Drosophila), Kelch like protein 28, KLHL28 | |
| KLHL28 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |