Learn More
KLHL28 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16833795 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16833795 150 μL 150 microlitros
16843795 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16833795
Marca: Proteintech 252241AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
BTBD5 is a transcription factor containing BTB (POZ) domain.
Especificaciones
Antígeno KLHL28
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.39 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica KLHL28
N.º de referencia del gen Q9CR40, Q9NXS3
Alias de gen BTBD5, kelch like 28 (Drosophila), Kelch like protein 28, KLHL28
Símbolos de los genes KLHL28
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLHL28 Fusion Protein Ag18665
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54813, 66689
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG