missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KLHL28 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16843795 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16843795 20 μL 20 microlitros
16833795 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16843795

Marca: Proteintech 252241AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

BTBD5 is a transcription factor containing BTB (POZ) domain.

Especificaciones

Antígeno KLHL28
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.39 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica KLHL28
N.º de referencia del gen Q9CR40, Q9NXS3
Alias de gen BTBD5, kelch like 28 (Drosophila), Kelch like protein 28, KLHL28
Símbolos de los genes KLHL28
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLHL28 Fusion Protein Ag18665
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54813, 66689
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.