Learn More
KLHL10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 25591-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16824155
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
KLHL10
Polyclonal
Unconjugated
KLHL10
kelch like 10 (Drosophila), Kelch like protein 10, KLHL10
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
303533, 317719, 66720
-20°C
Liquid
Western Blot
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q6JEL2, Q6JEL3, Q9D5V2
KLHL10
KLHL10 Fusion Protein Ag22368
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat