Learn More
KLHDC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | KLHDC1 |
---|---|
Concentración | 0.4 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16825535
|
Proteintech
27277-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16815535
|
Proteintech
27277-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
KLHDC1 contains 6 Kelch repeats and is widely expressed, with high levels in skeletal muscle, pancreas and liver. KLHDC1 and KLHDC2 have differential localization and activity in cultured mammalian cells. The exact function of KLHDC1 remains unknown.Especificaciones
KLHDC1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q80YG3, Q8N7A1 | |
122773, 271005, 314190 | |
KLHDC1 Fusion Protein Ag23704 | |
Primary | |
-20°C | |
KLHDC1 |
0.4 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
kelch domain containing 1, KLHDC1, MST025 | |
Klhdc1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |