Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Guantes con revestimiento de látex KleenGuard™ G40
Ideales para aplicaciones de mampostería
Marca: Kimberly-Clark Professional™ 97274
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Alertas:
Estos productos contienen látex de caucho natural, un componente que puede causar reacciones alérgicas en algunos usuarios. Utilícelos únicamente como se indica y según las instrucciones y advertencias del fabricante. Consulte las directivas de su institución relativas al uso de estos productos.
Descripción
- Los guantes proporcionan durabilidad en el lugar de trabajo industrial
- El proceso de revestimiento de látex de polialgodón produce proteínas de látex más bajas
- La textura rugosa del látex mejora las capacidades de agarre
- El dorso de algodón transpirable aumenta la comodidad
- Ideal para mampostería, construcción y mantenimiento general
- Guantes específicos de derecha e izquierda para un ajuste seguro y perfecto
Especificaciones
Látex rugoso | |
Totalmente texturizados | |
Mezcla de algodón/poliéster | |
2XL | |
Negro | |
G40 | |
25,5 cm |
Gris | |
Específico | |
Guantes de punto sin costuras | |
Albañilería, mantenimiento general y construcción | |
Tejido | |
10 in |