Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Purification System
Prepare muestras de manera eficiente a partir de una gran variedad de materiales con los sistemas de purificación Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex.
Marca: Thermo Scientific™ 24075410
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Prepare muestras de manera eficaz de una gran variedad de materiales con los sistemas de purificación Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex, que ofrecen un procesamiento de partículas magnéticas automático y altamente versátil para la purificación de células, proteínas y ADN/ARN de prácticamente cualquier fuente. Gracias a la revolucionaria tecnología de separación de partículas magnéticas, este sistema proporciona una calidad y reproducibilidad excelentes.
Encuentre una solución flexible para diferentes tipos de necesidades de procesamiento de muestras. Con 24 configuraciones, los clientes pueden elevar el volumen de procesamiento hasta 5 ml, lo que proporciona un resultado superior de producto purificado. Para necesidades de rendimiento más altas, es posible procesar 96 muestras con el cabezal de 96 imanes.Recomendada para:
Especificaciones
Termobloque de 96 PCR KingFisher Flex | |
20 min |
Para uso en laboratorios