Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Cell and Tissue DNA Kit
Purifique rápidamente ADN de alta calidad y reproducible procedente de muestras de células y tejidos y de cultivos bacterianos con este exclusivo flujo de trabajo de purificación de ácidos nucleicos.
Marca: Thermo Scientific™ 97030196
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
Descripción
Purifique rápidamente ADN de alta calidad y reproducible procedente de muestras de células y tejidos, así como de cultivos bacterianos, con el kit de extracción de ADN de células y tejidos Thermo Scientific™ KingFisher™. Este exclusivo flujo de trabajo de purificación de ácidos nucleicos proporciona un método de elevada capacidad de procesamiento optimizado para obtener una flexibilidad extrema.
Características:- Purifica DNY desde un máximo de 1 × 107 células, 20 mg de tejido o 1 ml de cultivos bacterianos
- Produce ADN aislado sin inhibidores y listo para su uso en numerosas aplicaciones posteriores
- Incluye protocolos sencillos de utilizar que facilitan el manejo seguro de las muestras, reducen la intervención del usuario y maximizan el tiempo de retirada
- Optimizado para una alta producción de ADN de calidad
- Adecuado para una amplia gama de materiales de muestra, desde células a tejidos
- Capacidad de procesamiento flexible, de una a 96 muestras por ciclo
- Compatible con la mayoría de aplicaciones y análisis más comunes
Recomendada para:
Genómica, identificación de dianas, ensayos de veterinaria, descubrimiento de biomarcadores, control de calidad
Especificaciones
Tejido, Células Cultivadas, Bacterias | |
Kit de extracción de ADN en células y tejidos KingFisher; 96 muestras | |
96 muestras | |
Hasta 20 mg de tejido, 1 × 107 células o 1 ml de cultivo bacteriano durante la noche |
PCR, PCR en tiempo real, reacciones enzimáticas | |
100 µL (Duo) o 150 µL (Flex) | |
25 min |