Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Apex Dx Magnetic Heads
The Thermo Scientific KingFisher Apex Dx Purification Instrument allows for extraction of nucleic acids from human specimens with a small, compact footprint making it ideal for use in diagnostic and development workflows.
6670.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Nucleic Acid Extraction and Cell Separation Instrument |
---|---|
Tipo de muestra | Viral Samples |
Desechables | Reusable |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17846588
|
Thermo Scientific™
B24079940 |
KingFisher™ Apex Dx 24 Combi Head |
6670.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17866438
|
Thermo Scientific™
B24079920 |
KingFisher™ Apex Dx 96 Combi Head |
6670.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17836498
|
Thermo Scientific™
B24079930 |
KingFisher™ Apex Dx 96 Deep Well Head |
6670.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17896398
|
Thermo Scientific™
B24079910 |
KingFisher™ Apex Dx 96 PCR Head |
6670.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
KingFisher Apex Dx Magnetic Heads are for use with the KingFisher Apex Dx Purification Instrument. The instrument accommodates two interchangeable magnetic heads (it comes with one included). The interchangeable heads and heating blocks provide flexibility in the extraction of nucleic acids, proteins, and cells with a small, compact footprint, making the instrument ideal for use in diagnostic and development workflows.
With its intuitive software, automation capabilities, and revolutionary magnetic particle separation technology, the KingFisher Apex Dx Purification Instrument provides high quality, exceptional reliability, and outstanding run-to-run reproducibility for clinicians and assay developers seeking an IVD sample preparation solution for their diagnostic workflow.
Especificaciones
Nucleic Acid Extraction and Cell Separation Instrument | |
Viral Samples | |
Reusable |
For in vitro diagnostic use.