Learn More
Kimberly-Clark™ Toallitas Kimtech™ Pure W4
Código de producto. p-200080451 Tienda Kimberly-Clark Professional Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
30,4 x 30,4 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. 12685606
Marca: Kimberly-Clark™ 7605
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Suitable for ISO Class 4 or higher cleanroom environments. Perfect for dry wiping critical equipment and surfaces in pharmaceutical, biotechnology, medical device and food processing industries. 30.4cm (W). Double bagged with case liner.
  • Perfectos para industria farmacéutica, biotecnología high-tech, industria alimentaria y producción de dispositivos médicos
  • Adecuados para salas blancas de ISO Clase 4 o superior
  • Resistentes a los ácidos, bases y disolventes
  • Son bajos en pelusa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Limpiaparabrisas
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 32.7 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 32.7 cm
Material Papel
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 30,4 x 30,4 cm
Cantidad de embalaje 100 Sheets x 5 Bags (500 total)