Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G3 NxT™ Guantes ambidiestros de nitrilo, blancos
GREENER_CHOICE
340.77 EUR hasta el 2023-12-31
Use el código promocional "20189" para aplicar la oferta.
340.77 EUR hasta el 2023-12-31
Use el código promocional "18620" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Grande
L plus
M
Pequeño
XL
XS
Los guantes de nitrilo Kimtech™ G3 NxT™ proporcionan seguridad y limpieza al portador, y son adecuados para una amplia gama de entornos de salas blancas, ya que ofrecen una protección perfecta cuando y donde se necesite.
  • Conformidad asegurada:
    • PPE Cat. III según la normativa (UE) 2016/425
    • EN ISO 374-1:2016 Protección contra salpicaduras químicas tipo C (K)
    • EN 374-4:2003 Resistencia a la degradación por productos químicos
    • EN ISO 374-5:2016 Protección contra los microorganismos y los virus
    • Certificado de análisis disponible en línea
  • Estos guantes desechables, líderes en el sector, ofrecen una protección, una limpieza y una calidad inigualables y se suministran en un embalaje pensado para minimizar los residuos salas limpias.
  • El uso de nitrilo da como resultado productos más resistentes y finos que los guantes de látex y, además, ofrece una mejor protección contra una amplia variedad de contaminantes, como, por ejemplo, microorganismos, virus y salpicaduras químicas.
  • Ambidiestros y antiestáticos
  • Las puntas de los dedos texturizadas mejoran la sensibilidad táctil y de agarre para unos procesos más seguros y eficaces.
  • Los puños con reborde añaden fuerza a los guantes, lo que reduce el riesgo de desgarros y aumenta su durabilidad, al tiempo que reducen el enrollado para facilitar su colocación y retirada.
  • No contienen látex de caucho natural, silicona ni polvo, lo que reduce los riesgos de irritación de la piel para el usuario.
Certificaciones/conformidad ISO 9001; CE CAT III; Categoría III PPE - CE Complejo
Color Blanco
Acabado exterior Resbaladizo
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo Sin talco
Tamaño XL
Esterilidad No estéril
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Longitud (métrico) 30 cm