Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Opal™ Guantes Nitrile
GREENER_CHOICE
Catalog Number p-7236175
26.69 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21912" para aplicar la oferta.
26.69 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Los guantes de nitrilo Kimtech™ Opal™ protegen contra contaminación por salpicaduras químicas y microorganismos. Sin talco, ambidiestros, con puños con reborde y puntas con textura. La ausencia de látex de caucho y agentes vulcanizantes reduce el riesgo de reacciones asociadas a guantes TIPO I y IV.
  • Los guantes de nitrilo Kimtech™ Opal™ protegen contra la contaminación por salpicaduras de productos químicos y peligros de microorganismos, lo que proporciona una protección perfecta en el momento y el lugar que haga falta.
  • Los guantes sin polvo son ideales para su uso en instalaciones de investigación y producción, ciencias de la vida y aplicaciones de fabricación de fármacos no estériles.
  • Los guantes ofrecen un enfoque innovador mediante un polímero de nitrilo fino con un grosor de punta de solo 0,07 mm, pero con una excelente resistencia a la tracción adecuada para un uso riguroso de los procesos.
  • Los guantes de nitrilo Kimtech™ Opal™ son fáciles de colocar, suaves y cómodos, además de ser adecuados para un tiempo de uso prolongado.
  • La ausencia de látex de caucho natural, azufre y agentes vulcanizantes* reduce el riesgo de reacciones cutáneas TIPO I y TIPO IV asociadas con guantes, protegiendo al usuario y la aplicación.
  • La fabricación de precisión reduce el riesgo de contaminación y garantiza que los guantes de nitrilo ofrecen altos niveles de conformidad con la normativa vigente.
  • Los puños con reborde y las puntas de los dedos con texturas permiten una excelente manipulación de materiales húmedos y secos, además los guantes ambidiestros se han probado exhaustivamente en condiciones estrictas.
  • Asimismo, la construcción de nitrilo fino y el envasado eficiente hacen que los guantes resistentes a productos químicos puedan reducir los residuos hasta en un 50 %.
  • Disponibles en varios tamaños: X-S (62880), S (62881), M (62883), L (62883), XL (62884)
*Sin azufre añadido y formulado sin los siguientes aceleradores y productos químicos vulcanizantes: Tiuranes, tiazoles, guanidinas y carbamatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Certificaciones/conformidad ISO 3
Certificaciones/conformidad (Europa) EPI de categoría III de acuerdo con las normativas (UE) 2016/425, EN ISO 374-1 Tipo B, EN ISO 374-5 sobre protección contra microorganismos y virus
AQL 1,5
Color Azul oscuro
Desechables Sí
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 0,07 in
Finger Thickness (Metric) 0,18 cm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tamaño XS
Esterilidad No estéril
Longitud (imperial) 9,45 in
Longitud (métrico) 24 cm
Mostrar más Mostrar menos
El equipo de protección personal Kimberly-Clark Professional solo está destinado al uso en el lugar de trabajo y debe utilizarse de conformidad con todas las leyes y normas de seguridad y salud aplicables, además de todas las instrucciones, advertencias y limitaciones del usuario que acompañan a cada producto.Es esencial que se sigan todas las instrucciones y las leyes y normativas sobre el uso de cada producto para que el producto ayude a proteger al usuario.El uso indebido de equipos de protección personal puede provocar lesiones, enfermedades o la muerte.Para una correcta selección y uso del producto, las personas deben solicitar asesoramiento sobre seguridad y salud en el trabajo a una persona adecuadamente competente.Este producto está en venta en la UE/Reino Unido.Las unidades individuales no se deben vender por separado.