Learn More
Ansell Mascarillas en forma de bolsa Kimtech™ M3, cintas para la cabeza tejidas
Las mascarillas en forma bolsa con cintas para la cabeza tejidas son compatibles con los entornos de salas limpias ISO Clase 3 y superiores. Las mascarillas envasadas individualmente tienen una capa exterior de película de polietileno que genera pocas pelusas y proporciona protección contra la contaminación, y el tejido de revestimiento interior suave proporciona comodidad.
304.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Máscara facial para sala limpia |
---|---|
Color | Blanco |
Fastening Type | Diadema |
Material | Polietileno |
Tamaño | Estándar |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Eficacia de filtro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Eficacia de filtro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11795495
![]() |
Ansell
|
Estéril | 97,2% (PFE), 96% (BFE) |
304.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Recomendadas para entornos de salas limpias ISO clase 3 o superior
- Medio de filtración de polipropileno fundido
- El diseño tipo bolsa de papel cuenta con una gran zona de respiración para ofrecer la máxima comodidad
- La capa de revestimiento interior está fabricada con material BiCoSof
- La capa exterior es una película de polietileno con abertura que genera poca pelusa
- Doble bolsa
- Versión no estéril 18-999-4521
- Irradiadas con rayos gamma hasta el nivel garantizado de esterilización 10–6, versión 19-175-580
Especificaciones
Máscara facial para sala limpia | |
Diadema | |
Estándar | |
Clase 1/ISO 3 | |
Sí | |
0,1 μm (PFE), 3 μm (BFE) |
Blanco | |
Polietileno | |
Sobre, 62483 | |
Farmacéutica, biotecnología | |
Embolsadas individualmente | |
KimTech™ M3 |