Learn More
Kimtech™ Mascarillas en forma de bolsa Kimtech™ M3, cintas para la cabeza tejidas
Código de producto. 11795495
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
Eficacia de filtro:
97,2% (PFE), 96% (BFE)
Tamaño de la unidad:
200 PCS
Código de producto. Esterilidad Eficacia de filtro Tamaño de la unidad
11795495 Estéril 97,2% (PFE), 96% (BFE) 200 PCS
1 options
Código de producto. 11795495 Proveedor Kimtech™ N.º de proveedor 62483
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    355.00€
    197.16€ / paquete de 200
    Ahorro 157.84€
    44% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las mascarillas en forma bolsa con cintas para la cabeza tejidas son compatibles con los entornos de salas limpias ISO Clase 3 y superiores. Las mascarillas envasadas individualmente tienen una capa exterior de película de polietileno que genera pocas pelusas y proporciona protección contra la contaminación, y el tejido de revestimiento interior suave proporciona comodidad.
  • Recomendadas para entornos de salas limpias ISO clase 3 o superior
  • Medio de filtración de polipropileno fundido
  • El diseño tipo bolsa de papel cuenta con una gran zona de respiración para ofrecer la máxima comodidad
  • La capa de revestimiento interior está fabricada con material BiCoSof
  • La capa exterior es una película de polietileno con abertura que genera poca pelusa
  • Doble bolsa
  • Versión no estéril 18-999-4521
  • Irradiadas con rayos gamma hasta el nivel garantizado de esterilización 10–6, versión 19-175-580
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Máscara facial para sala limpia
Color Blanco
Fastening Type Diadema
Material Polietileno
Tamaño Estándar
Esterilidad Estéril
Modelo Sobre, 62483
Cleanroom Class Clase 1/ISO 3
Eficacia de filtro 97,2% (PFE), 96% (BFE)
Para utilizar con (aplicación) Farmacéutica, biotecnología
Sin látex Sí
Tipo de empaquetado Embolsadas individualmente
Tamaño de poro 0,1 μm (PFE), 3 μm (BFE)
Serie KimTech™ M3