Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Guantes de nitrilo estériles de color blanco y específicos para cada mano Kimtech™ G3
388.46 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño: 8,5
Descripción
- Conformidad asegurada:
- PPE Cat. III según la normativa (UE) 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 Protección contra salpicaduras químicas tipo C (K)
- EN 374-4:2003 Resistencia a la degradación por productos químicos
- EN ISO 374-5:2016 Protección contra los microorganismos y los virus
- Protección contra salpicaduras de fármacos citotóxicos ASTMD6978-05
- Nivel garantizado de esterilización (SAL) 10-6
- Certificado de análisis disponible en línea
- Certificado de esterilidad disponible en línea
- Diseño eficaz de nitrilo blanco, respetuoso con el medio ambiente y con un nivel garantizado de esterilización (SAL) de 10-6. Se suministran en un embalaje pensado para minimizar los residuos salas limpias.
- El material de nitrilo blanco totalmente esterilizado es más resistente y fino que el látex, y están certificados para proporcionar un alto grado de protección contra partículas, microorganismos, virus, fármacos citotóxicos y salpicaduras químicas con bajo nivel de endotoxinas.
- Los guantes están hechos específicamente para cada una de las manos, son desechables y de color blanco y ofrecen un alto nivel de limpieza.
- Las puntas de los dedos texturizadas mejoran la sensibilidad táctil y de agarre para unos procesos más seguros y eficaces.
- Los puños con reborde añaden fuerza a los guantes, lo que reduce el riesgo de desgarros y aumenta su durabilidad, al tiempo que reducen el enrollado para facilitar su colocación y retirada.
- No contienen látex de caucho natural, silicona ni polvo, lo que reduce los riesgos de irritación de la piel para el usuario.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001; CE CAT III; Categoría III PPE - CE Complejo |
Color | Blanco |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Hand | Específico |
Material | Nitrilo |
Tamaño | 8,5 |
Resistencia a la tracción | Después de envejecimiento: 26, Antes de envejecimiento: 24 |
Longitud (métrico) | 30 cm |