Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech Pure™
Código de producto. 11872150
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
38,5 x 35,1 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. 11872150
Marca: Kimberly-Clark™ 7624
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Los Paños de Limpieza Kimtech™ Pure son perfectos para limpiar en seco los equipos críticos y las superficies en industria farmacéutica, biotecnología high-tech, industria alimentaria y producción de dispositivos médicos.
Envueltas en una bolsa de polietileno a prueba de salpicaduras e impermeable para disponer de acceso inmediato a toallitas con protección higiénica en su área de trabajo. Aptas para entornos de salas limpias ISO clase 4 o superior
  • Blanco
  • 1 capas
  • Doblada en cuatro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom Wipe
Longitud (imperial) 14.96 in.
Longitud (métrico) 38,5 cm
Anchura (imperial) 14.96 in
Anchura (métrico) 35,1 cm
Material Fibra sintética
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 38,5 x 35,1 cm
Formato Quarter Fold
Para utilizar con (aplicación) Limpieza en seco de superficies y equipos críticos en los sectores farmacéutico, biotecnología, dispositivos médicos y procesamiento de alimentos
Tela 1 capas