Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca de color transparente con tapones con revestimiento de caucho blanco acoplados
Envasados en bandejas corrugadas con particiones
Marca: DWK Life Sciences 60811D-6
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descrizione
- Pequeñas cantidades de cajas
- Fabricados con vidrio de borosilicato de dilatación 33 transparente
- Tapones fenólicos de color negro con parte superior cerrada acoplados
Specifica
A | |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Rosca | |
Fenólico | |
85 mm |
Caucho | |
23 mm | |
24 ml | |
6,5 dr. | |
Tapón de rosca (parte superior cerrada) | |
144/caja |