Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FlexColumn™ Economy Columns
Ideal for use with FPLC™ systems, peristaltic pumps, or gravity flow to 15psi
Marca:  DWK Life Sciences 420401-0750
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12756768
  • 78.45€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Utilice columnas con intercambio de iones, afinidad, filtración en gel y medios de interacción hidrófoba.
  • Vidrio de borosilicato duradero
  • Los extremos de la columna esmerilados con precisión forman cierres positivos con tapones por lo que no presentarán fugas ni se “estirarán” bajo presión
  • Tapón de rosca de depósito fácil de retirar no saldrá expulsado bajo presión
  • El depósito acepta embudos y depósitos de vidrio complementarios
  • Conexiones de entrada y salida de polipropileno Luer-Lock
  • El soporte del lecho tiene un disco de polietileno de 20 μm que retiene la mayoría de medios para cromatografía acuosa de baja presión
  • Las columnas aceptan adaptadores de flujo para ajustar la altura del lecho Flex-Column (se piden por separado)
Adaptadores de flujo no disponibles
Especificaciones
Especificaciones
7 mm
Columna de cromatografía Economy
14,5 psi
19 ml
Vidrio borosilicatado (Tipo I clase A)
Luer Lock macho
2N NaOH o etanol al 100 %
De 0 a 50 °C
Medios de interacción hidrófoba, filtración en gel, afinidad e intercambio iónico
1
20 μm
500 mm
Polietileno de alta densidad (HPDE)
0,39cm3