Learn More
DWK Life Sciences Accesorios y piezas de repuesto de conjuntos de filtración Kontes™ para Ultra-Ware™
47 mm con soporte de acero inoxidable
Marca: DWK Life Sciences 953852-0001
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Conjunto para microfiltración 1 000 ml
- Embudo, 4 000 ml
- Matraz, vidrio de borosilicato, 47 mm
- Soporte de vidrio y junta esmerilada de 90 mm
- Pinza de aluminio anodizado y matraz de filtración
Especificaciones
Soporte de vidrio | |
Acero inoxidable | |
47 mm |
Conjunto de microfiltración Ultra-Ware 47 mm | |
40/35 |