Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de vidrio de borosilicato de rosca Kimble N-51: sin tapones
Vidrio Kimax N-51A con bajos extraíbles
Marca: DWK Life Sciences 60910-1
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Vidrio Kimax N-51A con bajos extraíbles
- Viales de muestras de vidrio de borosilicato sin tapones
Compliance
El vidrio Kimax N-51A cumple con los requisitos de ASTM de Tipo 1, Clase B.
Especificaciones
B | |
15 mm | |
4 ml | |
Rosca | |
Kimble™ | |
Tapón de rosca | |
ASTM Tipo I | |
GPI 13-425 |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Para uso general | |
1 dr | |
4 mL | |
45 mm | |
Vial |