Learn More
DWK Life Sciences Matraces KIMAX™ Colorware™
Las graduaciones en esmalte de colores mejoran la legibilidad e indican volúmenes aproximados
Marca: DWK Life Sciences 26500B250
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Las graduaciones de esmalte de colores mejoran la legibilidad e indican volúmenes aproximados
- Boca estrecha
- El área de rotulación con acabado mate duradero proporciona una buena superficie de escritura
- Sin tapones
Compliance
Designed from ASTM™ E 1404, Type I, Class 1 requirements
Especificaciones
Caucho | |
3.2 pulg | |
Vidrio de borosilicato | |
25 ml | |
13 cm | |
Estrecha | |
6 |
Escala de esmalte cerámico de color azul brillante | |
250 ml | |
De 50 a 225 ml | |
5.11 pulg | |
Marcado con acabado mate | |
82mm |