Learn More
DWK Life Sciences Viales KIMAX™ Accuform™ Micro-Vial™
La cavidad cónica permite la máxima recuperación de contenido con una aguja de jeringa.
Marca: DWK Life Sciences 60710-310
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Microvial de vidrio transparente con tapón con parte superior abierta y septo de silicona con revestimiento de PTFE
- Fabricado con paredes de vidrio transparente con grosor adicional que aporta resistencia y ampliación de contenido
- Sin graduar, con área de rotulación
- El tubo dispone de un acabado de rosca
Especificaciones
PTFE/silicona | |
14 mm | |
0,3 ml | |
Cónico | |
0,08 dr. | |
36 mm |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Sí | |
Rosca | |
Tapón de rosca (parte superior abierta) | |
USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A |