Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Guantes de látex estériles Kimtech™ Pure G3
Click to view available options
Tamaño:
10
6
6,5
7
7.5
8
8,5
9
Descripción
Los guantes de látex estériles y específicos para cada mano son adecuados para una colocación de dos pares de guantes y proporcionan una protección sensible.Recomendados para salas limpias de clase 10/ISO 4 o superior.
- El material de látex totalmente esterilizado proporciona altos niveles de protección contra la contaminación
- Específicos para cada mano, desechables y de color natural
- La palma texturizada y las puntas de los dedos mejoran el agarre y la sensibilidad táctil
- Los puños con reborde aumentan la resistencia de los guantes, lo que reduce el riesgo de desgarros
- Fáciles de poner y retirar
- Fabricados con látex, esterilizados con radiación gamma y sin polvo
- Adecuados para su uso en salas limpias estériles de clase 10/ISO 4
Información de órdenes
Envasados en pares en una sala limpia ISO de clase 5. En carpeta de polietileno para una colocación limpia y aséptica; 20 pares en carpeta por paquete.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM D3577, ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D5712 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016 |
Cleanroom Class | Clase 10/ISO 4 |
AQL | 1,5 |
Color | Natural |
Desechables | Sí |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Hand | Específico |
Material | Látex |
En polvo | sin polvo |