Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ M7 Face Veils
Disposable face veils with knitted headbands or snaps are constructed of low-lint polyethylene film. Covered nose piece provides increased comfort. Suitable for ISO Class 7 or higher cleanroom environments.
Marca:  Kimberly-Clark Professional™ 62757
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12668865
  • 209.00€ / paquete de 150
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los velos faciales desechables con cintas o sujeciones para la cabeza están hechos con película de polietileno que apenas se deshilacha.La pieza cubierta para la nariz proporciona mayor comodidad.Aptos para entornos de salas limpias ISO clase 7 o superior.
  • Fabricado con película de polietileno que apenas se deshilacha
  • Pieza revestida para la nariz para mayor comodidad
  • Unión ultrasónica para mayor integridad del producto
  • Sin látex ni silicona
  • Filtración de bacterias y partículas para evitar la contaminación
  • Adecuado para salas limpias conforme a la norma ISO 7 o superior
Especificaciones
Especificaciones
Velo facial para sala limpia
Diadema
Estándar
62757
15 pulg
Doble bolsa
Blanco
Poliéster
No estéril
Clase 10000/ISO 7
Sí
38,1 cm
KIMTECH™ M7