Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Guantes de nitrilo con resistencia química KleenGuard™ G80
Revestimiento de algodón mejorado y más uniforme para mayor comodidad
Marca: Kimberly-Clark Professional™ 94445
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Los guantes sin látex específicos para cada mano las protegen frente a productos químicos o riesgos mecánicos
- Las puntas de los dedos en relieve con patrón de diamante ofrecen un mejor agarre en superficies secas y húmedas
- Con forro de borra para facilitar su colocación y para mayor comodidad en usos prolongados
- AQL mejorado de 0,65 frente a 1,5, lo que se traduce en menos poros
- Formulación de nitrilo modificada para una mayor durabilidad y una resistencia química mejorada.
- Ahora disponibles en 5 bolsas de polietileno envasadas a granel, un embalaje diferente al de los pares embalados individualmente
- Ideal para: proporcionar una protección de categoría PPE 3, resistencia a la abrasión de nivel 4 y durabilidad en las tareas de fabricación, transporte, construcción, limpieza agrícola y general, en la manipulación de productos químicos, aceites, grasas, ácidos, productos cáusticos o disolventes
Especificaciones
FDA, ASTM D3767, ASTM D412, ASTM D5151, ASTM D6319 | |
No | |
Sí | |
Pequeño | |
0,38 mm | |
N.º | |
JKLNOP | |
Ácidos, bases, disolventes y cáusticos | |
Borra de algodón | |
94445 | |
13 pulg |
CE 0120, EN 374-3 | |
Verde | |
Nitrilo | |
15 mil | |
EN 388:4101X | |
Tipo A | |
Solo bacterias, hongos | |
Áspero | |
Revestido | |
KleenGuard™ G80 | |
33 cm |