Learn More
Kimberly-Clark Professional™ KleenGuard™ G60 Medium Duty Polyurethane-Coated Cut-Resistant Gloves
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Descripción
- Fabricados con fibras de polietileno de ultralto peso molecular (UHMWPE) que proporcionan transpirabilidad y protección
- La palma y los dedos recubiertos de poliuretano mejoran la destreza y las capacidades de agarre
- Los guantes izquierdo y derecho separados en un par proporcionan un ajuste perfecto
Información de órdenes
Solo disponibles en América del Norte.
Compliance
Resistencia a los cortes ANSI™ nivel 3 y nivel 2 según la norma EN 388.
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
Coating Material | Poliuretano |
Color | Gris |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Hand | Específico |
Material | HPPE |
Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
Tamaño | 2XL |
Norma EN388 | EN 388 |
Para utilizar con (aplicación) | Montaje, plásticos, materias primas ligeras |