Learn More
DWK Life Sciences Vasos de precipitados de perfil bajo KIMAX™ Colorware™, amarillo
Vasos de precipitados de vidrio Kimax-33 con graduaciones de colores brillantes y punto de marcado
61.20€ - 125.00€
Especificaciones
Color | Sunny Yellow |
---|---|
Material | Borosilicate Glass |
Para utilizar con (aplicación) | For Easy Identification in The Lab, Reduce Cross Contamination |
Tipo de etiqueta | Matte Finish Marking |
Tipo | Beaker |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11797893
|
DWK Life Sciences
14000Y50 |
50 mL | |||||||
11747913
|
DWK Life Sciences
14000Y100 |
100 mL | |||||||
11787913
|
DWK Life Sciences
14000Y150 |
150 mL |
125.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 14-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11727923
|
DWK Life Sciences
14000Y250 |
250 mL | |||||||
11767933
|
DWK Life Sciences
14000Y400 |
400 mL | |||||||
11797933
|
DWK Life Sciences
14000Y600 |
600 mL | |||||||
11777943
|
DWK Life Sciences
14000Y1000 |
1000 mL | |||||||
Descripción
- Con boquilla de vertido
- La zona de marcación de acabado mate se puede marcar con un lápiz corriente
- Los colores facilitan la lectura de la escala graduada
Compliance
Designed from ASTM™ E 960 Type I requirements
Especificaciones
Sunny Yellow | |
For Easy Identification in The Lab, Reduce Cross Contamination | |
Beaker | |
ASTM E960, Type I |
Borosilicate Glass | |
Matte Finish Marking | |
Yes | |
Dual Scale |