Learn More
DWK Life Sciences Vasos de precipitados de perfil bajo KIMAX™ Colorware™, amarillo
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
Descripción
- Con boquilla de vertido
- La zona de marcación de acabado mate se puede marcar con un lápiz corriente
- Los colores facilitan la lectura de la escala graduada
Compliance
Designed from ASTM™ E 960 Type I requirements
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 1.69 oz. |
Color | Sunny Yellow |
Diámetro exterior (imperial) | 1.61 in. |
Diámetro exterior (métrico) | 4.1 cm |
Capacidad (métrico) | 50 mL |
Material | Borosilicate Glass |
Para utilizar con (aplicación) | For Easy Identification in The Lab, Reduce Cross Contamination |
Intervalo de graduación | 10 to 40 mL |
Altura (imperial) | 2.08 in. |
Altura (métrico) | 5.3 cm |