Learn More
DWK Life Sciences Vasos de precipitados de perfil bajo KIMAX™ Colorware™, rojo
Catalog Number 11787893
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
1000 mL
Vasos de precipitados de vidrio Kimax-33 con graduaciones de colores brillantes y punto de marcado
  • Con boquilla de vertido
  • La zona de marcación de acabado mate se puede marcar con un lápiz corriente
  • Los colores facilitan la lectura de la escala graduada
Compliance
Designed from ASTM™ E 960 Type I requirements
Capacidad (imperial) 1.69 oz.
Color Raging Red
Diámetro exterior (imperial) 1.61 in.
Diámetro exterior (métrico) 4.1 cm
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Borosilicate Glass
Para utilizar con (aplicación) For Easy Identification in The Lab, Reduce Cross Contamination
Intervalo de graduación 10 to 40 mL
Altura (imperial) 2.08 in.
Altura (métrico) 5.3 cm
Incrementos 10 mL
Tipo de etiqueta Matte Finish Marking
Cantidad 12 Cases
Tipo Beaker
Graduated Yes
Certificaciones/conformidad ASTM E960, Type I
Scale Dual Scale