Learn More
DWK Life Sciences Vasos de precipitados de perfil bajo KIMAX™ Colorware™, azul
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
150 mL
600 ml
1000 mL
Descripción
- Con boquilla de vertido
- La zona de marcación de acabado mate se puede marcar con un lápiz corriente
- Los colores facilitan la lectura de la escala graduada
Compliance
Designed from ASTM™ E 960 Type I requirements
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 20,28 oz |
Color | Azul brillante |
Diámetro exterior (imperial) | 3,46 in |
Diámetro exterior (métrico) | 8,8 cm |
Capacidad (métrico) | 600 ml |
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (aplicación) | Para facilitar la identificación en el laboratorio, reduce la contaminación cruzada |
Intervalo de graduación | De 50 a 500 ml |
Altura (imperial) | 4,8 in |
Altura (métrico) | 12,2 cm |