Learn More
DWK Life Sciences Tapones desechables Kimble™ Kim-Kap™
Disponibles en color natural (transparente) o en una selección de cuatro colores
Marca: DWK Life Sciences 73660-18
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Descripción
Disponibles en color natural (transparente) o en una selección de cuatro colores
- Para tubos de cultivo con extremos lisos
- Mantenga estéril el contenido del tubo sin necesidad de taponarlo con algodón
- Polipropileno
- Esterilizables en autoclave
Los tapones para instrumental con un DE de 38 mm están diseñados para los matraces de cultivo con deflector.
Especificaciones
Tapón | |
Polipropileno | |
Estéril | |
Sí |
Esterilizable en autoclave | |
Natural | |
18 mm (D.E.) Tubos de cultivo con extremos lisos |