missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIF6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 17290-1-AP-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16827164

  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

KIF6 belongs to the kinesin-like protein family. There are four named isoforms. The KIF6 719Arg variant has been associated with an increased risk of coronary disease and an increased response to statin therapy.
Especificaciones

Especificaciones

KIF6
Polyclonal
Unconjugated
KIF6
C6orf102, KIF6, kinesin family member 6, Kinesin like protein KIF6
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
171291, 221458, 319991
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.16 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q6ZMV9
Kif6
KIF6 Fusion Protein Ag11164
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales