missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIF19 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 19551-1-AP-150UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16809094

  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

The antibody recognizes isoform1 of KIF19 only.

Plus end-directed microtubule-dependent motor protein that regulates the length of motile cilia by mediating depolymerization of microtubules at ciliary tips.
Especificaciones

Especificaciones

KIF19
Polyclonal
Unconjugated
KIF19
KIF19, KIF19A, kinesin family member 19, Kinesin like protein KIF19
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
124602, 286942
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.57 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q2TAC6, Q99PT9
KIF19
Peptide
150 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales