missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KIF13A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | KIF13A |
---|---|
Concentración | 0.3 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16825485
|
Proteintech
27210-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16815485
|
Proteintech
27210-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descrizione
This gene encodes a member of the kinesin family of microtubule-based motor proteins that function in the positioning of endosomes. This family member can direct mannose-6-phosphate receptor-containing vesicles from the trans-Golgi network to the plasma membrane, and it is necessary for the steady-state distribution of late endosomes/lysosomes. It is also required for the translocation of FYVE-CENT and TTC19 from the centrosome to the midbody during cytokinesis, and it plays a role in melanosome maturation. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants.Specifica
KIF13A | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9H1H9 | |
63971 | |
KIF13A Fusion Protein Ag24356 | |
Primary | |
-20°C | |
KIF13A |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
KIF13A, kinesin family member 13A, Kinesin like protein KIF13A, Kinesin like protein RBKIN, RBKIN | |
KIF13A | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |