Learn More
Duran™ Abrazaderas de tubos Keck
Controle la cantidad de una sustancia que fluye a través del tubo utilizando solo un dedo. Las abrazaderas para tubos DURAN™ Keck son resistentes a temperaturas de hasta 200 °C.
Marca: Duran™ 286338307
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
Descripción
Regulador de caudal• Regulador de caudal
• Tubo φ máx. 10mm