Learn More
DWK Life Sciences Surtido de pinzas KECK™, para esmerilados cónicos, de acero inoxidable (1.4310, blanco)
La pinza KECK™ sirve para asegurar una unión de esmerilado normalizado.
Marca: DWK Life Sciences 290300708
54.15 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Descripción
Las abrazaderas KECK™ son abrazaderas para juntas esmeriladas que se emplean para asegurar las conexiones con juntas esmeriladas estándar en aparatos de vidrio y se caracterizan por su fácil manejo y su excelente resistencia. Las pinzas están disponibles en diferentes materiales (metal o polioximetileno).
- Dimensionalmente estable con propiedades de resorte particularmente buenas
- Fácil, seguro y rápido de ajustar
Especificaciones
10 | |
Asegure las juntas de vidrio a vidrio | |
NS 19 |
Acero inoxidable (1.4310, vacío) | |
Asegure las juntas de vidrio a vidrio |