Learn More
KD Scientific Tygon™ ELFL Tubing For Allegro Peristaltic Pumps
Clear tubing with long life and broad chemical resistance
Marca:  KD Scientific 785616
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15550530
  • 264.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
KD Scientific recomienda los tubos Masterflex™ L/S™ para obtener el mejor rendimiento de su bomba peristáltica Allegro. Los tubos utilizados en la bomba peristáltica Allegro dependerán de la aplicación de bombeo. Es importante seleccionar tubos con la resistencia química adecuada para que se bombee el líquido.
  • Formulación: Termoplástico, material a base de PVC con plastificador, material transparente firme
Compatibilidad con aplicaciones:
  • Ácidos: Buena
  • Álcalis: Buena
  • Disolventes orgánicos: No
  • Fluidos viscosos: Excelente
  • Líquidos estériles: Buena
Especificaciones
Especificaciones
1/4 pulg
25 pies
L/S 17
6,4 mm
760 cm