Learn More
KD Scientific Sistemas de emulsificador Legato 380
Basado en la serie Legato™ de bombas de jeringa. Utiliza un Legato™ 210P modificado y Legato™ 270P
Marca:  KD Scientific 788380
Detalles adicionales : Peso : 9.80000kg
Código de producto. 13496028
  • 12790.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Todas las características estándar de los productos Legato™ siguen disponibles
  • Programa de emulsificación personalizado añadido al software, solo disponible con el sistema Legato™ 380
  • Velocidades y volúmenes de emulsificación seleccionables
  • Duración ajustable
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de emulsificador Legato 380